SPE-kolommen, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Cyano (CN)
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
7021-07EA 386 EUR
7021-07 7021-02
SPE-kolommen, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Cyano (CN)
Kolommen voor chromatografie
BAKERBOND spe™ kolommen zijn kolommen voor eenmalig gebruik van PP of glas, voorverpakt met sorbenten met een hoge capaciteit ingesloten tussen twee 20 µm PE-frits.
  • Op silicabasis
  • Extractie van verbindingen uit volumes van monsteroplossingen variërend van een paar honderd µl tot to 1 L
  • Verwerking door vacuüm, positieve druk of centrifugeren
Algemene toepassingen: niet-ionische, niet-polaire tot polaire analyten.
Deze SPE-kolommen kunnen worden gebruikt in de Reversed Phase en de normale-fasemodus.