3,5-Dimethylphenyl isocyanate
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SB01800.1
SB01800.10
SB01800.50
MAYBSB01800.1EA
0
EUR
MAYBSB01800.1
MAYBSB01800.10
MAYBSB01800.50
3,5-Dimethylphenyl isocyanate
3,5-Dimethylphenyl isocyanate
Formule:
C₉H₉NO Kookpunt: 205 °C (1013 hPa) Dichtheid: 1,04 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00013868 CAS nummer: 54132-75-1 EINECS: 258-987-0 UN: 2206 ADR: 6.1,III |