2-Methylbenzylamine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L05243.03 L05243.06 L05243.14
L05243.03EA 31.5 EUR
L05243.03 L05243.06 L05243.14
2-Methylbenzylamine 98%
2-Methylbenzylamine
Purity: 98% CAS No.: 89-93-0 Molecular Formula: C8H11N Formula Weight: 121.18 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.5440 Boiling Point: 198-200° Beilstein Reference: 1099406 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008112
Formule: C₈H₁₁N
Kookpunt: 198…200 °C
Smeltpunt: < 0 °C
Dichtheid: 0,979
Vlampunt: 83 °C (181 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008112
CAS nummer: 89-93-0
EINECS: 201-952-1
UN: 2735
ADR: 8,III