3-Methylbenzylamine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
155480010
155480050
155480250
ACRO155480010EA
20.9
EUR
ACRO155480010
ACRO155480050
ACRO155480250
3-Methylbenzylamine 98%
3-Methylbenzylamine
Formule:
C₈H₁₁N Kookpunt: 202…205 °C (760 mmHg) Dichtheid: 0,966 g/cm³ Vlampunt: 80 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008118 CAS nummer: 100-81-2 EINECS: 202-890-8 UN: 2735 ADR: 8,III |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5340 to 1.5380 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |