3-Methylbenzylamine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L04922.03
L04922.06
L04922.03EA
32
EUR
L04922.03
L04922.06
3-Methylbenzylamine 98%
3-Methylbenzylamine
Purity: 98%
CAS No.: 100-81-2
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.5360
Boiling Point: 203-205°
Beilstein Reference: 507474
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008118
Formule:
C₈H₁₁N Kookpunt: 203…205 °C Dichtheid: 0,960 Vlampunt: 80 °C (176 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008118 CAS nummer: 100-81-2 EINECS: 202-890-8 UN: 2735 ADR: 8,III |