4-Methylbenzylamine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
126400250 126401000 126400050
ACRO126400250EA 66.6 EUR
ACRO126400250 ACRO126401000 ACRO126400050
4-Methylbenzylamine 98%
4-Methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₁N
Kookpunt: 195 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 13 °C
Dichtheid: 0,95 g/cm³
Vlampunt: 75 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008123
CAS nummer: 104-84-7
EINECS: 203-243-2
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5330 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %