4-Methylbenzylamine
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
SB01153.1 SB01153.10 SB01153.50
MAYBSB01153.1EA 0 EUR
MAYBSB01153.1 MAYBSB01153.10 MAYBSB01153.50
4-Methylbenzylamine
4-Methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₁N
Kookpunt: 195 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 20…21 °C
Dichtheid: 0,952 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008123
CAS nummer: 104-84-7
EINECS: 203-243-2
UN: 2735
ADR: 8,III