2,6-Xylenol, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
36715-1GEA
33.3
EUR
36715-1G
2,6-Xylenol, Supelco®
2,6-Xylenol
Formule:
C₈H₁₀O MW: 122,17 g/mol Kookpunt: 203 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 41…42 °C Dichtheid: 1,13 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 73 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002240 CAS nummer: 576-26-1 EINECS: 209-400-1 UN: 2261 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,10215 |