4-tert-Butylbenzyl alcohol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
(4-(tert-Butyl)phenyl)methanol, (4-tert-Butylphenyl)methanol
B21260.06
B21260.14
B21260.22
B21260.06EA
38.5
EUR
B21260.06
B21260.14
B21260.22
4-tert-Butylbenzyl alcohol ≥98%
4-tert-Butylbenzyl alcohol
Purity: 98%
CAS No.: 877-65-6
Molecular Formula: C11H16O
Formula Weight: 164.25
Flash Point: 128°(262°F)
Refractive Index: 1.5170
Boiling Point: 139-140°/20mm
Beilstein Reference: 1860665
MDL No.: MFCD00004662
Formule:
C₁₁H₁₆O Kookpunt: 139…140 °C (20 mmHg) Dichtheid: 0,928 Vlampunt: 128 °C (262 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004662 CAS nummer: 877-65-6 EINECS: 212-894-1 |