2-Methylbenzyl alcohol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Hydroxymethyl)toluole, (2-Methylphenyl)methanol
A12696.09 A12696.18 A12696.30
A12696.09EA 38.1 EUR
A12696.09 A12696.18 A12696.30
2-Methylbenzyl alcohol ≥98%
2-Methylbenzyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 89-95-2 Molecular Formula: C8H10O Formula Weight: 122.17 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.5408 Melting Point: 33-37° Boiling Point: 219° Beilstein Reference: 1929783 MDL No.: MFCD00004622
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122.17 g/mol
Kookpunt: 219 °C
Smeltpunt: 33…37 °C
Dichtheid: 1.08 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 104 °C (219 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004622
CAS nummer: 89-95-2
EINECS: 201-954-2