4-Isopropylbenzyl alcohol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
187800250
187801000
187805000
ACRO187800250EA
28.5
EUR
ACRO187800250
ACRO187801000
ACRO187805000
4-Isopropylbenzyl alcohol 97%
4-Isopropylbenzyl alcohol
Formule:
C₁₀H₁₄O Kookpunt: 248 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 28 °C Dichtheid: 0,98 g/cm³ Vlampunt: >112 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004663 CAS nummer: 536-60-7 EINECS: 208-640-4 Merck Index: 13,02646 |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5180 to 1.5210 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |