4-Methylbenzyl alcohol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Hydroxymethyl)toluole, p-Tolylmethanol, (4-Methylphenyl)methanol
A15315.14 A15315.22 A15315.36
A15315.14EA 43.4 EUR
A15315.14 A15315.22 A15315.36
4-Methylbenzyl alcohol ≥99%
4-Methylbenzyl alcohol
Purity: 99% CAS No.: 589-18-4 Molecular Formula: C8H10O Formula Weight: 122.17 Melting Point: 57-61° Boiling Point: 217° MDL No.: MFCD00004664
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122.17 g/mol
Kookpunt: 217 °C
Smeltpunt: 57…61 °C
Dichtheid: 0.978
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004664
CAS nummer: 589-18-4
EINECS: 209-639-1