Thymol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A14563.22
A14563.30
A14563.36
A14563.22EA
30.8
EUR
A14563.22
A14563.30
A14563.36
Thymol ≥98%
Thymol
Purity: 98+%
CAS No.: 89-83-8
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 102°(215°F)
pH: 5-7
Melting Point: 49-52°
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 1907135
Merck Reference: 14,9399
UN No.: 2430
MDL No.: MFCD00002309
Formule:
2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH Kookpunt: 231…233 °C Smeltpunt: 49…52 °C Dichtheid: 0,970 Vlampunt: 102 °C (215 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002309 CAS nummer: 89-83-8 EINECS: 201-944-8 UN: 2430 ADR: 8,III Merck Index: 14,9399 |