3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B23417.03
B23417.06
B23417.14
B23417.03EA
28.6
EUR
B23417.03
B23417.06
B23417.14
3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol ≥98%
3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
Purity: 98%
CAS No.: 626-18-6
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Melting Point: 56-60°
Boiling Point: 154-159°/13mm
MDL No.: MFCD00004649
Formule:
C₈H₁₀O₂ Kookpunt: 154…159 °C (13 mmHg) Smeltpunt: 56…60 °C Dichtheid: 1,161 g/cm³ (18 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004649 CAS nummer: 626-18-6 EINECS: 210-934-2 |