3-Methylbenzophenone ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A19568.09 A19568.18
A19568.09EA 38.9 EUR
A19568.09 A19568.18
3-Methylbenzophenone ≥99%
3-Methylbenzophenone
Purity: 99% CAS No.: 643-65-2 Molecular Formula: C14H12O Formula Weight: 196.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5980 Boiling Point: 316° Beilstein Reference: 2045488 MDL No.: MFCD00008535
Formule: C₁₄H₁₂O
Kookpunt: 316 °C
Smeltpunt: 0…2 °C
Dichtheid: 1,093
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008535
CAS nummer: 643-65-2
EINECS: 211-401-7