4,4'-Bis(diethylamino)benzofenon ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 99%
CAS No.: 90-93-7
Molecular Formula: C21H28N2O
Formula Weight: 324.47
Flash Point: 151°(303°F)
Odour: Odourless
pH: 4-6
Melting Point: 93-95°
Beilstein Reference: 2148611
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00009044
Formule:
C₂₁H₂₈N₂O Kookpunt: 420 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 93…95 °C Vlampunt: 151 °C (303 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009044 CAS nummer: 90-93-7 EINECS: 202-025-4 UN: 3077 ADR: 9,III |