4,4'-Bis(dimethylamino)benzofenon ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
4,4′-Bis(dimethylamino)benzophenone, 4,4-Bis(dimethylamino)benzophenone, 4,4'-Di(dimethylamino)benzophenone, Michler's ketone, Bis[4-(dimethylamino)phenyl]methanone
A11889.22
A11889.36
A11889.22EA
38.8
EUR
A11889.22
A11889.36
4,4'-Bis(dimethylamino)benzofenon ≥98%
4,4'-Bis(dimethylamino)benzofenon
Purity: 98%
CAS No.: 90-94-8
Molecular Formula: C17H20N2O
Formula Weight: 268.36
Flash Point: 220°(428°F)
Melting Point: 174-176°
Boiling Point:
Formule:
C₁₇H₂₀N₂O Kookpunt: >360 °C Smeltpunt: 174…176 °C Vlampunt: 220 °C (428 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008312 CAS nummer: 90-94-8 EINECS: 202-027-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6177 |