4,4'-Dimethylbenzil ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A18576.03 A18576.06 A18576.14
A18576.03EA 28.8 EUR
A18576.03 A18576.06 A18576.14
4,4'-Dimethylbenzil ≥98%
4,4'-Dimethylbenzil
Purity: 98% CAS No.: 3457-48-5 Molecular Formula: C16H14O2 Formula Weight: 238.29 Melting Point: 102-104° MDL No.: MFCD00008554
Formule: C₁₆H₁₄O₂
Kookpunt: 209…211 °C (7 mmHg)
Smeltpunt: 102…104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008554
CAS nummer: 3457-48-5
EINECS: 222-388-2