4,4'-Di-tert-butylbiphenyl 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
291880050 291880250
ACRO291880050EA 49.2 EUR
ACRO291880050 ACRO291880250
4,4'-Di-tert-butylbiphenyl 99+%
4,4'-Di-tert-butylbiphenyl
Formule: C₂₀H₂₆
Kookpunt: 190…192 °C (13 mmHg)
Smeltpunt: 126…129 °C
Dichtheid: 0,9691 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008834
CAS nummer: 1625-91-8
EINECS: 216-615-4
Order Now
Specification Test Results
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 129 °C
GC ≥99.0 %