4,4'-Dimethylbiphenyl ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B25089.03 B25089.06 B25089.14
B25089.03EA 40.5 EUR
B25089.03 B25089.06 B25089.14
4,4'-Dimethylbiphenyl ≥99%
4,4'-Dimethylbiphenyl
Purity: 99% CAS No.: 613-33-2 Molecular Formula: C14H14 Formula Weight: 182.27 Melting Point: 118-122° Boiling Point: 295° MDL No.: MFCD00008545
Formule: C₁₄H₁₄
Kookpunt: 295 °C
Smeltpunt: 118…122 °C
Dichtheid: 1,102 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008545
CAS nummer: 613-33-2
EINECS: 210-337-7