2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzene 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A15692.14
A15692.22
A15692.36
A15692.14EA
88.3
EUR
A15692.14
A15692.22
A15692.36
2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzene 96%
2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzene
Purity: 96%
CAS No.: 21524-34-5
Molecular Formula: C15H23Br
Formula Weight: 283.25
Refractive Index: 1.5225
Boiling Point: 125-126°/4mm
MDL No.: MFCD00051547
Formule:
C₁₅H₂₃Br Kookpunt: 125…126 °C (4 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051547 CAS nummer: 21524-34-5 |