3',4'-Dimethylacetophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A12187.06 A12187.14 A12187.22
A12187.06EA 26.7 EUR
A12187.06 A12187.14 A12187.22
3',4'-Dimethylacetophenone ≥98%
3',4'-Dimethylacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 3637-01-2 Molecular Formula: C10H12O Formula Weight: 148.21 Flash Point: 102°(215°F) Refractive Index: 1.5380 Boiling Point: 242-243° Beilstein Reference: 907053 MDL No.: MFCD00008743
Formule: C₁₀H₁₂O
Kookpunt: 242…243 °C
Smeltpunt: –3 °C
Dichtheid: 1,002
Vlampunt: 102 °C (215 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008743
CAS nummer: 3637-01-2
EINECS: 222-859-2