2,4,6-Triisopropylbenzoyl chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A11280.06 A11280.14 A11280.22
A11280.06EA 82.8 EUR
A11280.06 A11280.14 A11280.22
2,4,6-Triisopropylbenzoyl chloride ≥98%
2,4,6-Triisopropylbenzoyl chloride
Purity: 98+% CAS No.: 57199-00-5 Molecular Formula: C16H23ClO Formula Weight: 266.81 Melting Point: 78-82° Beilstein Reference: 2269534 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00015030
Formule: C₁₆H₂₃ClO
Kookpunt: 107…108 °C (2 mmHg)
Smeltpunt: 78…82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015030
CAS nummer: 57199-00-5
EINECS: 260-614-1
UN: 3261
ADR: 8,II