2-Fluoromesitylene 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A12779.03
A12779.06
A12779.03EA
33.9
EUR
A12779.03
A12779.06
2-Fluoromesitylene 98%
2-Fluoromesitylene
Purity: 98%
CAS No.: 392-69-8
Molecular Formula: C9H11F
Formula Weight: 138.19
Refractive Index: 1.4830
Boiling Point: 163-165°
MDL No.: MFCD00052365
Formule:
C₉H₁₁F Kookpunt: 163…165 °C Dichtheid: 0,975 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00052365 CAS nummer: 392-69-8 |