2,4-Dimethylbenzyl alcohol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Purity: 97%
CAS No.: 16308-92-2
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point:
Formule:
C₉H₁₂O Kookpunt: 120…121 °C (13 mmHg) Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004624 CAS nummer: 16308-92-2 EINECS: 240-393-8 |