2,3,5-Trimethylhydrochinon 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
140151000 140155000
ACRO140151000EA 38.2 EUR
ACRO140151000 ACRO140155000
2,3,5-Trimethylhydrochinon 97%
2,3,5-Trimethylhydrochinon
Formule: C₉H₁₂O₂
Kookpunt: 295 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 169…174 °C
Vlampunt: 191 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002346
CAS nummer: 700-13-0
EINECS: 211-838-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to beige to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 174 °C
GC ≥96.0 %