2,3,5-Trimethylhydrochinon ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B22819.22 B22819.36
B22819.22EA 38.2 EUR
B22819.22 B22819.36
2,3,5-Trimethylhydrochinon ≥98%
2,3,5-Trimethylhydrochinon
Purity: 98% CAS No.: 700-13-0 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.20 Flash Point: 140°(284°F) Melting Point: 169-174° Beilstein Reference: 1909183 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00002346
Formule: C₉H₁₂O₂
Kookpunt: 295 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 169…174 °C
Vlampunt: 140 °C (284 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002346
CAS nummer: 700-13-0
EINECS: 211-838-3
UN: 3077
ADR: 9,III