2,4,6-Trimethylbenzyl alcohol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L01952.06 L01952.14
L01952.06EA 51.3 EUR
L01952.06 L01952.14
2,4,6-Trimethylbenzyl alcohol ≥98%
2,4,6-Trimethylbenzyl alcohol
Purity: 98+% CAS No.: 4170-90-5 Molecular Formula: C10H14O Formula Weight: 150.22 Melting Point: 85-89° Boiling Point: 140°/15mm MDL No.: MFCD00014422
Formule: C₁₀H₁₄O
Kookpunt: 140 °C (15 mmHg)
Smeltpunt: 85…89 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014422
CAS nummer: 4170-90-5
EINECS: 224-032-1