Zoutzuur 1,128% (w/v) analytical reagent
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
86132.290EA
37.7
EUR
86132.290
86132.360
Zoutzuur 1,128% (w/v) analytical reagent
Zoutzuur
Formule:
HCl |
MDL Nummer:
MFCD00011324 CAS nummer: 7647-01-0 |
Specification Test Results
Assay (w/v) | 1.118 - 1.138 % |