4-Biphenylcarbonyl chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A13956.09 A13956.18
A13956.09EA 45.4 EUR
A13956.09 A13956.18
4-Biphenylcarbonyl chloride ≥98%
4-Biphenylcarbonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 14002-51-8 Molecular Formula: C13H9ClO Formula Weight: 216.67 Melting Point: 110-115° Boiling Point: 160°/2mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000692
Formule: C₁₃H₉ClO
Kookpunt: 160 °C (2 mmHg)
Smeltpunt: 110…115 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000692
CAS nummer: 14002-51-8
EINECS: 237-804-8
UN: 3261
ADR: 8,II