4,4'-Difluorobiphenyl ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L08361.03 L08361.06
L08361.03EA 31.6 EUR
L08361.03 L08361.06
4,4'-Difluorobiphenyl ≥99%
4,4'-Difluorobiphenyl
Purity: 99% CAS No.: 398-23-2 Molecular Formula: C12H8F2 Formula Weight: 190.19 Melting Point: 87-89° Boiling Point: 254-255° Merck Reference: 14,3149 UN No.: 3152 MDL No.: MFCD00000349
Formule: C₁₂H₈F₂
Kookpunt: 254…255 °C
Smeltpunt: 87…89 °C
Dichtheid: 1,361 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000349
CAS nummer: 398-23-2
EINECS: 206-910-6
ADR: 9,II
Merck Index: 14,3149