2-Iodobiphenyl ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L06990.03 L06990.06
L06990.03EA 41.1 EUR
L06990.03 L06990.06
2-Iodobiphenyl ≥98%
2-Iodobiphenyl
Purity: 98% CAS No.: 2113-51-1 Molecular Formula: C12H9I Formula Weight: 280.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6610 Boiling Point: 300° Beilstein Reference: 2206820 MDL No.: MFCD00039396
Formule: C₁₂H₉I
Kookpunt: 300 °C
Dichtheid: 1,590
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039396
CAS nummer: 2113-51-1
EINECS: 218-303-3