Bifenyl-2-ylamine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
103220050
103220250
ACRO103220050EA
25
EUR
ACRO103220050
ACRO103220250
Bifenyl-2-ylamine 98%
Bifenyl-2-ylamine
Formule:
C₁₂H₁₁N Kookpunt: 299 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 48…52 °C Vlampunt: >110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007701 CAS nummer: 90-41-5 EINECS: 201-990-9 |
Specification Test Results
Appearance | Brown to purple Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 48 to 52 °C |
GC | ≥97.5 % |