Bifenyl-2-ol 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
130760050 130765000 130760025
ACRO130760050EA 26.1 EUR
ACRO130760050 ACRO130765000 ACRO130760025
Bifenyl-2-ol 99+%
Bifenyl-2-ol
Formule: C₁₂H₁₀O
Kookpunt: 280…286 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: >56 °C
Dichtheid: 1,21 g/cm³
Vlampunt: 123 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002208
CAS nummer: 90-43-7
EINECS: 201-993-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07458
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to off-white Crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 59 °C
GC ≥99.0 %