2,2'-Dihydroxybiphenyl ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 99%
CAS No.: 1806-29-7
Molecular Formula: C12H10O2
Formula Weight: 186.21
Flash Point: 154°(309°F)
Melting Point: 107-111°
Boiling Point: 314-316°
Beilstein Reference: 1638363
MDL No.: MFCD00002210
Formule:
C₁₂H₁₀O₂ Kookpunt: 314…316 °C Smeltpunt: 107…111 °C Dichtheid: 1,34 Vlampunt: 154 °C (309 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002210 CAS nummer: 1806-29-7 EINECS: 217-303-0 |