4,4'-Biphenol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
173670250 173671000 173670100 173672500
ACRO173670250EA 87.2 EUR
ACRO173670250 ACRO173671000 ACRO173670100 ACRO173672500
4,4'-Biphenol 97%
4,4'-Biphenol
Formule: C₁₂H₁₀O₂
Kookpunt: 355 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 278…283 °C
Dichtheid: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002348
CAS nummer: 92-88-6
EINECS: 202-200-5
Order Now
Specification Test Results
Appearance Off-white to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 278 to 283 °C
GC ≥96.0 %