p-Terphenyl ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A14833.14 A14833.22 A14833.30
A14833.14EA 36.1 EUR
A14833.14 A14833.22 A14833.30
p-Terphenyl ≥99%
p-Terphenyl
Purity: 99+% CAS No.: 92-94-4 Molecular Formula: C18H14 Formula Weight: 230.31 Flash Point: 207°(404°F) Melting Point: 212-215° Boiling Point: 405° Beilstein Reference: 1908447 MDL No.: MFCD00003061
Formule: C₁₈H₁₄
Kookpunt: 405 °C
Smeltpunt: 212…215 °C
Dichtheid: 1,23
Vlampunt: 207 °C (404 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003061
CAS nummer: 92-94-4
EINECS: 202-205-2
UN: 3077
ADR: 9,III