Coumarin ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Benzopyran-2-one, 2H-Chromen-2-one, 1,2-Benzopyrone
A15336.0B A15336.0I A15336.30
A15336.0BEA 134 EUR
A15336.0B A15336.0I A15336.30
Coumarin ≥98%
Coumarin
Purity: 98% CAS No.: 91-64-5 Molecular Formula: C9H6O2 Formula Weight: 146.15 Flash Point: 162°(323°F) Odour: Pleasant Boiling Point: 297-299° Beilstein Reference: 383644 Merck Reference: 14,2562 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006850
Formule: C₉H₆O₂
Kookpunt: 297…299 °C
Smeltpunt: 68…71 °C
Dichtheid: 0,935
Vlampunt: 162 °C (323 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006850
CAS nummer: 91-64-5
EINECS: 202-086-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2562