Coumarin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Benzopyran-2-one, 2H-Chromen-2-one, 1,2-Benzopyrone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22316.0250 8.22316.1000
8.22316.0250EA 68.1 EUR
8.22316.0250 8.22316.1000
Coumarin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Coumarin
Formule: C₉H₆O₂
Kookpunt: 298 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 67…69 °C
Dichtheid: 0,935 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 162 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006850
CAS nummer: 91-64-5
EINECS: 202-086-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02588
Order Now
Specification Test Results
Solubility 1.7 g/l (20 °C)
Melting Point 68 - 71 °C
Molar Mass 146.14 g/mol
Boiling Point 298 - 302 °C
Vapor Pressure 1.3 hPa (106 °C)
Flash Point 162 °C
Density 0.935 g/cm3