7-Methoxycoumarin ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A15441.06 A15441.14 A15441.22
A15441.06EA 39.3 EUR
A15441.06 A15441.14 A15441.22
7-Methoxycoumarin ≥98%
7-Methoxycoumarin
Purity: 98+% CAS No.: 531-59-9 Molecular Formula: C10H8O3 Formula Weight: 176.17 Melting Point: 117-120° Beilstein Reference: 141728
Formule: C₁₀H₈O₃
Kookpunt: 320 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 117…120 °C
Dichtheid: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006876
CAS nummer: 531-59-9
EINECS: 208-513-3