7-Hydroxycoumarin ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L04082.14 L04082.22
L04082.14EA 51.2 EUR
L04082.14 L04082.22
7-Hydroxycoumarin ≥98%
7-Hydroxycoumarin
Purity: 98% CAS No.: 93-35-6 Molecular Formula: C9H6O3 Formula Weight: 162.14 Melting Point: 228-232° Beilstein Reference: 127683 Merck Reference: 14,9847 MDL No.: MFCD00006878
Formule: C₉H₆O₃
Kookpunt: 382 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 228…232 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006878
CAS nummer: 93-35-6
EINECS: 202-240-3
Merck Index: 14,9847