4-Hydroxycoumarin ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A14394.0E
A14394.22
A14394.36
A14394.0EEA
588
EUR
A14394.0E
A14394.22
A14394.36
4-Hydroxycoumarin ≥98%
4-Hydroxycoumarin
Purity: 98+%
CAS No.: 1076-38-6
Molecular Formula: C9H6O3
Formula Weight: 162.14
Odour: Odourless
Melting Point: ca 213° dec.
Beilstein Reference: 129768
MDL No.: MFCD00006856
Formule:
C₉H₆O₃ Kookpunt: 349 °C (1013 hPa) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006856 CAS nummer: 1076-38-6 EINECS: 214-060-2 |