6-Methylcoumarin ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A19382.18 A19382.22
A19382.18EA 37.7 EUR
A19382.18 A19382.22
6-Methylcoumarin ≥99%
6-Methylcoumarin
Purity: 99% CAS No.: 92-48-8 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Melting Point: 74-77° Boiling Point: 303°/725mm MDL No.: MFCD00006875
Formule: C₁₀H₈O₂
Kookpunt: 303 °C (725 mmHg)
Smeltpunt: 74…77 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006875
CAS nummer: 92-48-8
EINECS: 202-158-8