7-Amino-4-methylcoumarin 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 7-Amino-4-methyl-2-benzopyrone, Coumarin 440, Coumarin 120, AMC
218060010 218060050 218062500
ACRO218060010EA 139 EUR
ACRO218060010 ACRO218060050 ACRO218062500
7-Amino-4-methylcoumarin 98%
7-Amino-4-methylcoumarin
Formule: C₁₀H₉NO₂
Kookpunt: 352 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 223…226 °C
Dichtheid: 1,377 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006868
CAS nummer: 26093-31-2
EINECS: 247-454-8
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Yellow to beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %