1,5-Diphenylcarbazide, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ200
33152-100G 33152-10G
33152-100GEA 342 EUR
33152-100G 33152-10G
1,5-Diphenylcarbazide, Supelco®
1,5-Diphenylcarbazide
Formule: C₁₃H₁₄N₄O
Kookpunt: 454 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 170…172 °C
Dichtheid: 1,31 g/cm³ (20 °C)
MDL Nummer: MFCD00003013
CAS nummer: 140-22-7
EINECS: 205-403-7
Merck Index: 13,03353
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa6748ba08da01cac1b4100f3299d08c5a807748&vid=f8f38f29781ac7a287af79ba61a7f788baa84162&prid=web&clid=SAPDAM