2-Bromoquinoline 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H27302.03
H27302.06
H27302.14
H27302.03EA
74.3
EUR
H27302.03
H27302.06
H27302.14
2-Bromoquinoline 96%
2-Bromoquinoline
Purity: 96%
CAS No.: 2005-43-8
Molecular Formula: C9H6BrN
Formula Weight: 208.06
MDL No.: MFCD00234480
Formule:
C₉H₆BrN Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00234480 CAS nummer: 2005-43-8 |