Quinaldine, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Methylquinoline
Q2125-1L Q2125-500ML
Q2125-1LEA 291 EUR
Q2125-1L Q2125-500ML
Quinaldine, Supelco®
Quinaldine
Formule: C₁₀H₉N
MW: 143.19 g/mol
Kookpunt: 247.6
Smeltpunt: –2 °C
Dichtheid: 1.0585 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 79
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006756
CAS nummer: 91-63-4
EINECS: 202-085-1
Merck Index: 12,08228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96f01951a0d78126aa975b3b4ddbfe855e1b98b4&vid=e12ca74bed6d1502fb4548e559c6f37b7d943bc1&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b0928a4788fe3473d024101585d5d65ea8b75b9&vid=07f6e29c147a614a8b05480035aa22b1943a44a9&prid=web&clid=SAPDAM