Quinoxaline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A14055.22
A14055.36
A14055.22EA
49.2
EUR
A14055.22
A14055.36
Quinoxaline ≥98%
Quinoxaline
Purity: 98+%
CAS No.: 91-19-0
Molecular Formula: C8H6N2
Formula Weight: 130.15
Flash Point: 98°(208°F)
Melting Point: 27-32°
Boiling Point: 220-223°
Beilstein Reference: 109351
Merck Reference: 14,8078
MDL No.: MFCD00006719
Formule:
C₈H₆N₂ Kookpunt: 220…223 °C Smeltpunt: 27…32 °C Dichtheid: 1,124 Vlampunt: 98 °C (208 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006719 CAS nummer: 91-19-0 EINECS: 202-047-4 Merck Index: 14,8078 |