Vitamin B12 (cyanocobalamin)
Leverancier: Chemicon
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
CBL59 CBL59
CHMCCBL59EA 0 EUR
CHMCCBL59 OXBTCBL59
Vitamin B12 (cyanocobalamin)
Vitamin B12 (cyanocobalamin)
Formule: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
Smeltpunt: 320 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00151092
CAS nummer: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Merck Index: 12,10152