Vitamin B12 (cyanocobalamin)
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
T915.1 T915.2
ROTHT915.1EA 51.9 EUR
ROTHT915.1 ROTHT915.2
Vitamin B12 (cyanocobalamin)
Vitamin B12 (cyanocobalamin)
Formule: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
MW: 1355.38 g/mol
Smeltpunt: 320
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00151092
CAS nummer: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Merck Index: 12,10152